Butylcyclohexane ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L08845.09
L08845.18
L08845.09EA
1100
CZK
L08845.09
L08845.18
Butylcyclohexane ≥99%
Butylcyclohexane
Purity: 99%
CAS No.: 1678-93-9
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4410
Melting Point: -78°
Boiling Point: 178-180°
Beilstein Reference: 1900631
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001530
Vzorec:
C₁₀H₂₀ Bod varu: 178…180 °C Bod tání: –78 °C Hustota: 0,818 Bod vzplanutí: 50 °C (122 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001530 CAS číslo: 1678-93-9 EINECS: 216-837-1 UN: 3295 ADR: 3,III |