1-Methylcyclohexanol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
126600050
126600250
126601000
ACRO126600050EA
806
CZK
ACRO126600050
ACRO126600250
ACRO126601000
1-Methylcyclohexanol 96%
1-Methylcyclohexanol
Vzorec:
C₇H₁₄O Bod varu: 168 °C (752 mmHg) Bod tání: 26 °C Hustota: 0,919 g/cm³ Bod vzplanutí: 67 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003857 CAS číslo: 590-67-0 EINECS: 215-963-4 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |