Tisk…
Cyclopropanemethylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
258720100 258720050 258720500
ACRO258720100EA 5450 CZK
ACRO258720100 ACRO258720050 ACRO258720500
Cyclopropanemethylamine 97%
Cyclopropanemethylamine
Vzorec: C₄H₉N
Bod varu: 84…85 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,82 g/cm³
Bod vzplanutí: –30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037147
CAS číslo: 2516-47-4
EINECS: 219-737-6
UN: 2733
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %