Cyclohexanemethylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L06501.06
L06501.14
L06501.06EA
1320
CZK
L06501.06
L06501.14
Cyclohexanemethylamine 98%
Cyclohexanemethylamine
Purity: 98%
CAS No.: 3218-02-8
Molecular Formula: C7H15N
Formula Weight: 113.20
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4620
Melting Point: -8°
Boiling Point: 161-163°
Beilstein Reference: 635751
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00001520
Vzorec:
C₇H₁₅N Bod varu: 161…163 °C Bod tání: –8 °C Hustota: 0,871 Bod vzplanutí: 43 °C (109 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001520 CAS číslo: 3218-02-8 EINECS: 221-741-8 UN: 2734 ADR: 8,II |