1-Methylcyclohexanecarboxylic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
1-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-Methylcyclohexane-1-carboxylic acid
B21713.06
B21713.14
B21713.18
B21713.06EA
1590
CZK
B21713.06
B21713.14
B21713.18
1-Methylcyclohexanecarboxylic acid ≥99%
1-Methylcyclohexanecarboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1123-25-7
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 100°(212°F)
Melting Point: 36-39°
Boiling Point: 236°
Beilstein Reference: 1859220
MDL No.: MFCD00001463
Vzorec:
C₈H₁₄O₂ MW: 142,2 g/mol Bod varu: 236 °C Bod tání: 36…39 °C Hustota: 1,0115 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 100 °C (212 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001463 CAS číslo: 1123-25-7 EINECS: 214-371-3 |