Tisk…
Dimedon 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 5,5-Dimethylcyclohexane-1,3-dione
116150250 116151000 116155000 116150025
ACRO116150250EA 1710 CZK
ACRO116150250 ACRO116151000 ACRO116155000 ACRO116150025
Dimedon 99%
Dimedon
Vzorec: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Bod varu: 234 °C (1013 hPa)
Bod tání: 147…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001588
CAS číslo: 126-81-8
EINECS: 204-804-4
Merck Index: 13,03268
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
HPLC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test