3-Methyl-1,2-cyclopentanedione ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A10255.09
A10255.18
A10255.22
A10255.09EA
886
CZK
A10255.09
A10255.18
A10255.22
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione ≥98%
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
Purity: 98+%
CAS No.: 765-70-8
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 2076520
Vzorec:
C₆H₈O₂ Bod varu: 210 °C (1013 hPa) Bod tání: 103…107 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001417 CAS číslo: 765-70-8 EINECS: 212-154-8 |