Tisk…
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-Methyl-1,2-cyclopentanedione, Maple lactone, Methyl cyclopentenolone, 3-Methylcyclopentane-1,2-dione
176460100 176460500
ACRO176460100EA 1610 CZK
ACRO176460100 ACRO176460500
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione 99%
3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
Vzorec: C₆H₈O₂
Bod varu: 210 °C (1013 hPa)
Bod tání: 105…110 °C
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001417
CAS číslo: 765-70-8
EINECS: 212-154-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
GC ≥98.5 %