Tisk…
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
152320250 152321000
ACRO152320250EA 4010 CZK
ACRO152320250 ACRO152321000
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione 98%
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Bod varu: 213 °C (1013 hPa)
Bod tání: 212…216 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001406
CAS číslo: 765-69-5
EINECS: 212-153-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 216 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %