Tisk…
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methylcyclohexane-1,3-dione
126590250 126591000 126592000
ACRO126590250EA 3790 CZK
ACRO126590250 ACRO126591000 ACRO126592000
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98+%
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Bod varu: 213 °C (1013 hPa)
Bod tání: >204 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001587
CAS číslo: 1193-55-1
EINECS: 212-153-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to pink-orange to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥204 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.0 %