Tisk…
2-Acetylcyclohexanone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
346190050 346190250
ACRO346190050EA 1220 CZK
ACRO346190050 ACRO346190250
2-Acetylcyclohexanone 97%
2-Acetylcyclohexanone
Vzorec: C₈H₁₂O₂
Hustota: 1,063 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001633
CAS číslo: 874-23-7
EINECS: 212-858-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %