Tisk…
4-Methylcyclohexanone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20788.0100 8.20788.0500
8.20788.0100EA 2470 CZK
8.20788.0100 8.20788.0500
4-Methylcyclohexanone for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Methylcyclohexanone
Vzorec: C₇H₁₂O
Bod varu: 170 °C (1013 hPa)
Bod tání: –41 °C
Hustota: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001643
CAS číslo: 589-92-4
EINECS: 209-665-3
UN: 2297
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -41 °C
Molar Mass 112.17 g/mol
Boiling Point 169 - 171 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (65 °C)
Flash Point 48 °C
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)