Tisk…
4-Ethylcyclohexanone ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L09363.14 L09363.22
L09363.14EA 2330 CZK
L09363.14 L09363.22
4-Ethylcyclohexanone ≥99%
4-Ethylcyclohexanone
Purity: 99% CAS No.: 5441-51-0 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4515 Odour: Characteristic Boiling Point: 192-194° Beilstein Reference: 1924964 MDL No.: MFCD00001644
Vzorec: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Bod varu: 192…194 °C
Hustota: 0,895
Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001644
CAS číslo: 5441-51-0
EINECS: 226-629-2