Tisk…
4-Isopropylcyclohexanone 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L08863.09 L08863.04
L08863.09EA 9990 CZK
L08863.09 L08863.04
4-Isopropylcyclohexanone 96%
4-Isopropylcyclohexanone
Purity: 96% CAS No.: 5432-85-9 Molecular Formula: C9H16O Formula Weight: 140.23 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.4580 Boiling Point: 94-96°/17mm Beilstein Reference: 1236952 MDL No.: MFCD00043479
Vzorec: C₉H₁₆O
Bod varu: 94…96 °C (17 mmHg)
Bod vzplanutí: 80 °C (176 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043479
CAS číslo: 5432-85-9
EINECS: 226-592-2