Tisk…
4-tert-Butylcyclohexanone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
107911000 107915000 107910250
ACRO107911000EA 2240 CZK
ACRO107911000 ACRO107915000 ACRO107910250
4-tert-Butylcyclohexanone 99%
4-tert-Butylcyclohexanone
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Bod varu: 113…116 °C (20 mmHg)
Bod tání: 48…51 °C
Hustota: 0,893 g/cm³ (50 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001642
CAS číslo: 98-53-3
EINECS: 202-678-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥98.5 %
Water ≤1.0 % (K.F.)
Anticaking agent 0.5 % (SiO2)