4-tert-Pentylcyclohexanone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(tert-Pentyl)cyclohexanone, 4-tert-Amylcyclohexanone
A12832.18
A12832.30
A12832.18EA
2210
CZK
A12832.18
A12832.30
4-tert-Pentylcyclohexanone ≥97%
4-tert-Pentylcyclohexanone
Purity: 97%
CAS No.: 16587-71-6
Molecular Formula: C11H20O
Formula Weight: 168.28
Refractive Index: 1.4690
Boiling Point: 124-125°/16mm
MDL No.: MFCD00013798
Vzorec:
C₁₁H₂₀O MW: 168.28 Bod varu: 124…125 °C (16 mmHg) Bod tání: 96 Hustota: 0.92 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013798 CAS číslo: 16587-71-6 EINECS: 240-642-0 |