Tisk…
3,3,5-Trimethylcyclohexanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T75752-1L T75752-250ML
SIALT75752-1LEA 3600 CZK
SIALT75752-1L SIALT75752-250ML
3,3,5-Trimethylcyclohexanone, Sigma-Aldrich®
3,3,5-Trimethylcyclohexanone
Vzorec: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Bod varu: 188,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019466
CAS číslo: 873-94-9
EINECS: 212-855-9