Tisk…
2-Methylcyclopentanone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methylcyclopentan-1-one
247660050 247660250
ACRO247660050EA 3790 CZK
ACRO247660050 ACRO247660250
2-Methylcyclopentanone 99%
2-Methylcyclopentanone
Vzorec: C₆H₁₀O
Bod varu: 139…140 °C
Bod tání: -75 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001414
CAS číslo: 1120-72-5
EINECS: 214-318-4
UN: 1224
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %