2-Methylcyclohexanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14741.0F
A14741.AE
A14741.AP
A14741.0FEA
27770
CZK
A14741.0F
A14741.AE
A14741.AP
2-Methylcyclohexanone ≥98%
2-Methylcyclohexanone
Purity: 98%
CAS No.: 583-60-8
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 46°(114°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.925
Refractive Index: 1.4480
Appearance: Colourless
Melting Point: -14°
Boiling Point: 162-163°
Beilstein Reference: 506751
UN No.: 2297
MDL No.: MFCD00001635
Vzorec:
C₇H₁₂O Bod varu: 162…163 °C Bod tání: –14 °C Hustota: 0,925 Bod vzplanutí: 46 °C (114 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001635 CAS číslo: 583-60-8 EINECS: 209-513-6 UN: 2297 ADR: 3,III |