Tisk…
2,4,4-Trimethylcyclopentanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B20425.03 B20425.06
B20425.03EA 1190 CZK
B20425.03 B20425.06
2,4,4-Trimethylcyclopentanone ≥98%
2,4,4-Trimethylcyclopentanone
Purity: 98% CAS No.: 4694-12-6 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 Flash Point: 43°(110°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 159-161° UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00019313
Vzorec: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Bod varu: 159…161 °C
Bod tání: –25,6 °C
Hustota: 0,877
Bod vzplanutí: 43 °C (110 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019313
CAS číslo: 4694-12-6
EINECS: 225-155-3
UN: 1224
ADR: 3,III