Tisk…
2,2,6-Trimethylcyclohexanone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B21111.03 B21111.06 B21111.14
B21111.03EA 2310 CZK
B21111.03 B21111.06 B21111.14
2,2,6-Trimethylcyclohexanone ≥97%
2,2,6-Trimethylcyclohexanone
Purity: 97% CAS No.: 2408-37-9 Molecular Formula: C9H16O Formula Weight: 140.23 Flash Point: 51°(125°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 178-179° Beilstein Reference: 1905593 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00045550
Vzorec: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Bod varu: 178…179 °C
Bod tání: –31,8 °C
Hustota: 0,904
Bod vzplanutí: 51 °C (125 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045550
CAS číslo: 2408-37-9
EINECS: 219-309-9
UN: 1224
ADR: 3,III