Tisk…
(Bromomethyl)cyclohexane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L11343.14 L11343.06
L11343.14EA 2990 CZK
L11343.14 L11343.06
(Bromomethyl)cyclohexane ≥98%
(Bromomethyl)cyclohexane
Purity: 98% CAS No.: 2550-36-9 Molecular Formula: C7H13Br Formula Weight: 177.09 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4935 Boiling Point: 99-100°/40mm Beilstein Reference: 635738 MDL No.: MFCD00001509
Vzorec: C₇H₁₃Br
Bod varu: 99…100 °C (40 mmHg)
Hustota: 1,269
Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001509
CAS číslo: 2550-36-9
UN: 1993
ADR: 3,III