Tisk…
(Bromomethyl)cyclohexane 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
111350050 111350250 111351000
ACRO111350050EA 967 CZK
ACRO111350050 ACRO111350250 ACRO111351000
(Bromomethyl)cyclohexane 96%
(Bromomethyl)cyclohexane
Vzorec: C₇H₁₃Br
Bod varu: 76…77 °C (26 mmHg)
Hustota: 1,28 g/cm³
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001509
CAS číslo: 2550-36-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %