Tisk…
(Bromomethyl)cyclobutane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
367640050 367640250 367641000
ACRO367640050EA 2090 CZK
ACRO367640050 ACRO367640250 ACRO367641000
(Bromomethyl)cyclobutane 99%
(Bromomethyl)cyclobutane
Vzorec: C₅H₉Br
Bod varu: 145…148 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,339 g/cm³
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040960
CAS číslo: 17247-58-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %