(2-Bromoethyl)cyclohexane ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Cyclohexylethyl bromide, 1-Bromo-2-cyclohexylethane
L09466.14
L09466.06
L09466.03
L09466.14EA
9060
CZK
L09466.14
L09466.06
L09466.03
(2-Bromoethyl)cyclohexane ≥99%
(2-Bromoethyl)cyclohexane
Purity: 99%
CAS No.: 1647-26-3
Molecular Formula: C8H15Br
Formula Weight: 191.12
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 70-71°/6mm
Beilstein Reference: 1919816
MDL No.: MFCD00019398
Vzorec:
C₈H₁₅Br MW: 191.11 Bod varu: 70…71 °C (6 mmHg) Hustota: 1.221 Bod vzplanutí: 96 °C (204 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00019398 CAS číslo: 1647-26-3 EINECS: 216-712-1 |