1-Ethynylcyclohexanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Ethynyl-1-cyclohexanol
L12591.22
L12591.36
L12591.22EA
1630
CZK
L12591.22
L12591.36
1-Ethynylcyclohexanol ≥99%
1-Ethynylcyclohexanol
Purity: 99%
CAS No.: 78-27-3
Molecular Formula: C8H12O
Formula Weight: 124.18
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4830
Odour: Mild
Melting Point: 30-33°
Boiling Point: 180°
Beilstein Reference: 471404
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00003858
Vzorec:
C₈H₁₂O Bod varu: 180 °C Bod tání: 30…33 °C Hustota: 0,973 Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003858 CAS číslo: 78-27-3 EINECS: 201-100-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |