Tisk…
1-Ethynylcyclopentanol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
119101000 119105000 119100025
ACRO119101000EA 1910 CZK
ACRO119101000 ACRO119105000 ACRO119100025
1-Ethynylcyclopentanol 99+%
1-Ethynylcyclohexanol
Vzorec: C₈H₁₂O
Bod varu: 180 °C (760 mmHg)
Bod tání: 30…32 °C
Hustota: 0,9763 g/cm³
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003858
CAS číslo: 78-27-3
EINECS: 241-385-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %