Tisk…
Cyklopentan, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Pentamethylene
MQ100
29680-10ML 29680-5ML
29680-10MLEA 701 CZK
29680-10ML 29680-5ML
Cyklopentan, Supelco®
Cyklopentan
Vzorec: C₅H₁₀
MW: 70.13
Bod varu: 49
Bod tání: –93.3 °C
Hustota: 0.746 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001356
CAS číslo: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM