Tisk…
Cyklopentan 97%, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Pentamethylene
111480010 111480025 111481000
ACRO111480010EA 7510 CZK
ACRO111480010 ACRO111480025 ACRO111481000
Cyklopentan 97%, extra_pure
Cyklopentan
Vzorec: C₅H₁₀
MW: 70.13
Bod varu: 50 °C (760 mmHg)
Bod tání: –94 °C
Hustota: 0.75 g/cm³
Bod vzplanutí: –7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001356
CAS číslo: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.01 %