Tisk…
Cyklohexan, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
MQ100
28920-10ML 28920-5ML
28920-10MLEA 1230 CZK
28920-10ML 28920-5ML
Cyklohexan, Supelco®
Cyklohexan
Vzorec: C₆H₁₂
MW: 84.16
Bod varu: 81
Bod tání: 7
Hustota: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003814
CAS číslo: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb3cc7049c48accc581108cb43a934b5e7f0b6b&vid=54385b4749c9566664f3efe7ab6c40106ac1ed0a&prid=web&clid=SAPDAM