Tisk…
Ethyl-2-furoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W501301-100G-K W501301-1KG-K
SIALW501301-100G-KEA 0 CZK
SIALW501301-100G-K SIALW501301-1KG-K
Ethyl-2-furoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-furoate
Vzorec: C₇H₈O₃
MDL Number: MFCD00003237
CAS číslo: 614-99-3
EINECS: 210-404-0