(±)-α-Terpineol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
W304522-10KG-K
W304522-1KG-K
W304522-5KG-K
SIALW304522-10KG-KEA
24600
CZK
SIALW304522-10KG-K
SIALW304522-1KG-K
SIALW304522-5KG-K
(±)-α-Terpineol, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Terpineol
Vzorec:
C₁₀H₁₈O MW: 154.25 |
MDL Number:
MFCD00001557 CAS číslo: 98-55-5 EINECS: 202-680-6 |