Tisk…
Methyl-2-furoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W270318-100G-K W270318-1KG-K W270318-5KG-K
SIALW270318-100G-KEA 2720 CZK
SIALW270318-100G-K SIALW270318-1KG-K SIALW270318-5KG-K
Methyl-2-furoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-furoate
Vzorec: C₆H₆O₃
MDL Number: MFCD00003236
CAS číslo: 611-13-2
EINECS: 210-254-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III