Tisk…
Tropinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
T89605-10G T89605-5G
SIALT89605-10GEA 3390 CZK
SIALT89605-10G SIALT89605-5G
Tropinone, Sigma-Aldrich®
Tropinone
Vzorec: C₈H₁₃NO
MW: 139,2 g/mol
MDL Number: MFCD00005549
CAS číslo: 532-24-1
EINECS: 208-530-6