Tisk…
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
T5316-100G T5316-1KG T5316-25G T5316-500G
SIALT5316-100GEA 0 CZK
SIALT5316-100G SIALT5316-1KG SIALT5316-25G SIALT5316-500G
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid), Sigma-Aldrich®
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Vzorec: C₇H₁₇NO₆S
MW: 243,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007538
CAS číslo: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1