Tisk…
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
T1375-100G T1375-1KG T1375-25G T1375-500G T1375-5KG
SIALT1375-100GEA 12720 CZK
SIALT1375-100G SIALT1375-1KG SIALT1375-25G SIALT1375-500G SIALT1375-5KG
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid), Sigma-Aldrich®
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Vzorec: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229.25
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007532
CAS číslo: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3