Tisk…
TAPS sodium salt (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid sodium salt), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
T0647-100G T0647-500G
SIALT0647-100GEA 6410 CZK
SIALT0647-100G SIALT0647-500G
TAPS sodium salt (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid sodium salt), Sigma-Aldrich®
TAPS sodium salt (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid sodium salt)
Vzorec: C₇H₁₆NNaO₆S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069903
CAS číslo: 91000-53-2