Tisk…
Vitamin A acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
R7882-1G R7882-5G
SIALR7882-1GEA 2310 CZK
SIALR7882-1G SIALR7882-5G
Vitamin A acetate, Sigma-Aldrich®
Vitamin A acetate
Vzorec: C₂₂H₃₂O₂
MDL Number: MFCD00019413
CAS číslo: 127-47-9
EINECS: 204-844-2