Tisk…
Retinol all trans, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
R7632-100MG R7632-1G R7632-250MG R7632-25MG R7632-500MG
SIALR7632-100MGEA 3800 CZK
SIALR7632-100MG SIALR7632-1G SIALR7632-250MG SIALR7632-25MG SIALR7632-500MG
Retinol all trans, Sigma-Aldrich®
Retinol all trans
Vzorec: C₂₀H₃₀O
MDL Number: MFCD00001552
CAS číslo: 68-26-8
EINECS: 200-683-7