Tisk…
3-Picolyl chloride hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
P43602-25G P43602-5G
SIALP43602-25GEA 2950 CZK
SIALP43602-25G SIALP43602-5G
3-Picolyl chloride hydrochloride, Sigma-Aldrich®
3-Picolyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₂N
MDL Number: MFCD00012818
CAS číslo: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
UN: 3261
ADR: 8,III