Tisk…
Brij® S20, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Polyethylene glycol octadecyl ether, Steareth 20, Polyoxyethylene (20) stearyl ether
P4019-100G P4019-500G
SIALP4019-100GEA 1980 CZK
SIALP4019-100G SIALP4019-500G
Brij® S20, Sigma-Aldrich®
Brij® S20
Vzorec: C₁₈H₃₇(OCH₂CH₂)₂₀OH
Bod tání: 44…46 °C (lit.)
MDL Number: MFCD00074177
CAS číslo: 9005-00-9
EINECS: 500-017-8