Tisk…
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Brij® L23
M-Clarity™ quality level = MQ200
P1254-500G P1254-5KG
SIALP1254-500GEA 2050 CZK
SIALP1254-500G SIALP1254-5KG
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Brij® 35
Vzorec: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MW: 1199.56
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00080891
CAS číslo: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6