Tisk…
2-Chloroethyldiethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D87201-100G D87201-1KG
SIALD87201-100GEA 855 CZK
SIALD87201-100G SIALD87201-1KG
2-Chloroethyldiethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyldiethylammonium chloride
Vzorec: C₆H₁₅Cl₂N
MDL Number: MFCD00012519
CAS číslo: 869-24-9
EINECS: 212-786-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II