Tisk…
2,6-Dimethylpiperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D179809-1G D179809-25G D179809-5G
SIALD179809-1GEA 579 CZK
SIALD179809-1G SIALD179809-25G SIALD179809-5G
2,6-Dimethylpiperazine, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylpiperazine
Vzorec: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
MDL Number: MFCD00005956
CAS číslo: 108-49-6
EINECS: 203-588-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II