Tisk…
Brij® 35 30% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B4184-1L B4184-100ML B4184-10ML B4184-1GAL
SIALB4184-1LEA 8630 CZK
SIALB4184-1L SIALB4184-100ML SIALB4184-10ML SIALB4184-1GAL
Brij® 35 30% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Vzorec: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MDL Number: MFCD00080891
CAS číslo: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6