Tisk…
1-(2-Aminoethyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A55209-100G A55209-500G
SIALA55209-100GEA 770 CZK
SIALA55209-100G SIALA55209-500G
1-(2-Aminoethyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
1-(2-Aminoethyl)piperazine
Vzorec: C₆H₁₅N₃
MW: 129,21 g/mol
MDL Number: MFCD00005971
CAS číslo: 140-31-8
EINECS: 205-411-0
UN: 2815
ADR: 8,III