Tisk…
Retinol all trans, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
95144-250MG 95144-1G
SIAL95144-250MGEA 5490 CZK
SIAL95144-250MG SIAL95144-1G
Retinol all trans, Sigma-Aldrich®
Retinol all trans
Vzorec: C₂₀H₃₀O
MDL Number: MFCD00001552
CAS číslo: 68-26-8
EINECS: 200-683-7