Tisk…
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
93359-100G 93359-25G
SIAL93359-100GEA 22200 CZK
SIAL93359-100G SIAL93359-25G
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid), Sigma-Aldrich®
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Vzorec: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007532
CAS číslo: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3