1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
N-(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
80077-1G-F
80077-5G-F
SIAL80077-1G-FEA
2330
CZK
SIAL80077-1G-F
SIAL80077-5G-F
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine
Vzorec:
C₁₁H₁₃F₃N₂ MW: 230,23 g/mol |
MDL Number:
MFCD00040765 CAS číslo: 30459-17-7 EINECS: 250-210-3 |