Tisk…
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
80077-1G-F 80077-5G-F
SIAL80077-1G-FEA 2420 CZK
SIAL80077-1G-F SIAL80077-5G-F
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₃F₃N₂
MDL Number: MFCD00040765
CAS číslo: 30459-17-7
EINECS: 250-210-3